주요 문서
CLS1705100
Corning® coliform water test sample container, sterile
without sodium thiosulfate tablet, capacity 100-120 mL
동의어(들):
Coliform Water Test Container, Sterile Water Sample Container, Water Test Sample Container
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41161502
NACRES:
NB.13
제조업체/상표
Corning 1705-100
재고 정보
not available in EU
용량
100-120 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
  • Well defined EPA Fill Line for 100 mL
  • Reinforced custody string
  • Large thumb tabs to reduce contamination and ease for opening
  • 2 thumb taps on either side of the locking mechanism
  • 1 in. headspace between water level and underside of closed lid
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)