주요 문서
CLS1368160
Corning® wide mouth milk dilution bottle
capacity 160 mL, screw cap
동의어(들):
storage vessel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
clear bottle
square bottle
wide-mouth bottle
특징
autoclavable
cap
제조업체/상표
Corning 1368-160
용량
160 mL
직경 × 높이
44 mm × 150 mm
일반 설명
Wide mouth bottle (approximately 28mm opening) to facilitate addition of dry solids or liquids. Phenolic cap with rubber liner will withstand sterilization (wet at 121°C).
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)