주요 문서
CAD9925B
Animal feeding needle, sterile, disposable, PTFE w/SS bite protector
size 15G, L × diam. 3.1 in. × 2.8 mm , ball
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42142609
NACRES:
NB.03
크기
15G
포장
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
길이 × 직경
3.1 in. × 2.8 mm , ball
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
  • Flexible PTFE tube, covered at the hub end with type 304 stainless steel preventing tube damage due to biting during use
  • PTFE tube is softer than other tubing types, very flexible, and translucent for easy confirmation of reagent delivery
  • Plastic Luer hubs and soft silicone tips
  • Non-toxic and no-pyrogenic
  • Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)