주요 문서
CAD9917
Animal feeding needle, sterile, disposable, malleable 304 SS
size 18G, L × diam. 3.1 in. × 2.3 mm , ball
동의어(들):
304 SS Feeding Needle, Malleable Feeding Needle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42142609
NACRES:
NB.03
크기
18G
포장
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
길이 × 직경
3.1 in. × 2.3 mm , ball
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Designed to enable the researcher to shape the needle to specific needs
  • Needles come straight and are easily bent to any desired shape
  • Made of type 304 stainless steel tubing
  • Plastic Luer hubs
  • Silicone tips for smoothest possible insertion
  • Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)