주요 문서
CAD9881
Dissolution cannulae
gauge 14, 316 stainless steel hub, L 7 1/2 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122002
NACRES:
NB.03
material
316 stainless steel hub
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Cadence Science 9881
길이
7 1/2 in.
게이지
14
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Ideal for drug dissolution testing. Drug dissolution testing is routinely used in the pharmaceutical industry to provide critical release information for quality control purposes, in new drug development, and to predict in vivo drug release profiles. These cannula feature 316 stainless steel hub and tubing for maximum resistance to chemical reaction.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)