material
304 stainless steel hub
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Cadence Science 7953
길이
4 in.
게이지
17
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Pipetting needles are available in a wide choice of sizes for use in laboratory procedures. All needles are made with type 304 stainless steel cannula.
Catalog numbers CAD7950 to CAD7957 needles are fitted with stainless steel hubs for special applications with corrosive materials or critical procedures. Catalog numbers CAD7930 to CAD7942 needles are fitted with standard nickel plated Luer hubs. These needles are used in conjunction with both manual and automatic volumetric dispensers, dilutors, and pipettors.
Catalog numbers CAD7950 to CAD7957 needles are fitted with stainless steel hubs for special applications with corrosive materials or critical procedures. Catalog numbers CAD7930 to CAD7942 needles are fitted with standard nickel plated Luer hubs. These needles are used in conjunction with both manual and automatic volumetric dispensers, dilutors, and pipettors.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.