주요 문서
CAD6186
Adapter, FLL to Pomeroy ear tip (plated brass)
FLL to pomeroy ear tip (plated brass)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.03
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Cadence Science 6186
일반 설명
  • Plated brass or 316 stainless steel
  • Meets ISO 594 specifications
  • Final assembly water tested at 45 PSI
Female Luer Lock (FLL) - contains a tabbed hub for secure fitting to a threaded male Luer lock.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)