분석
97%
양식
powder
mp
174-176 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1O)C(=O)CCl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2
InChI key
LWTJEJCZJFZKEL-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... PTPN6(5777)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable