추천 제품
vapor pressure
3 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
autoignition temp.
824 °F
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
173-174 °C (lit.)
density
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H6Cl2O/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2
InChI key
CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
185.0 °F
Flash Point (°C)
85 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter