주요 문서
C24507
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
technical grade, 90%
동의어(들):
(RS)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, NSC 86164, Norchlorcyclizine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H19ClN2
CAS Number:
Molecular Weight:
286.80
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
Quality Level
분석
90%
양식
powder
bp
178-180 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
InChI key
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)