material
polystyrene
포장
pack of 1 set
pack of 11 ea
제조업체/상표
BRAND 95111
길이 × O.D.
100 mm × 6 mm
관련 카테고리
일반 설명
The BRAND® special pegs for the draining rack are crafted from PS and are specifically designed to accommodate narrow-mouthed or small vessels, such as test tubes, small volumetric flasks, and graduated cylinders. These pegs provide a secure and stable hold, ensuring that your vessels drain effectively while minimizing the risk of spills or breakage. Their thoughtful design allows for efficient use of space on the draining rack, making them an essential accessory for laboratory environments.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.