주요 문서
BR937290
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flasks, PP stopper, ISO
new
class A, volume 50 mL, flask joint: ST/NS 14/23, Boro3.3
동의어(들):
BRAND BLAUBRAND, analytical flask, calibration flask, class A glassware, glassware, volumetric flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
material
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
조인트
joint: ST/NS flask14/23
특징
certificate ISO
class A
closure type stopper
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 937290
용적
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Volumetric flasks, class A/AS/AW, are calibrated to the highest-grade accuracy and are used for the preparation of highly accurate dilutions and standard solutions.
애플리케이션
Liquid handling, dilutions, titrations, chemical analysis, reagent preparation
특징 및 장점
  • Class AS
  • DE-M marking Boro 3.3
  • DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)
  • Includes ISO individual certificate
  • Polypropylene stopper
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)