material
PFA
특징
graduations
low form
제조업체/상표
BRAND 90162
용적
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Griffin Beaker with Spout is crafted from high-quality ETFE, offering excellent chemical resistance and durability for laboratory applications. This translucent beaker features clear graduation markings for precise measurement, allowing for accurate liquid handling. The beaded rim enhances strength and provides a comfortable grip, while the integrated spout facilitates easy pouring, minimizing spills and improving accuracy during liquid transfer. Ideal for a variety of experiments, this beaker combines functionality with reliability, making it an essential tool for any laboratory setting.
기타 정보
Browse all plastic beakers
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.