material
PTFE
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 88640
I.D.
5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The BRAND® one-way stopcock with nozzles is constructed from high-quality PTFE, offering outstanding chemical resistance for various laboratory applications. This stopcock features a valve lever made of polypropylene (PP) for easy operation and control. It is equipped with integrated hose nozzles, facilitating efficient fluid transfer and connection to hoses. The robust design ensures reliable performance, making it suitable for handling aggressive chemicals and solvents.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.