material
colorless wells
flat bottom
polystyrene
무균
sterile
특징
lid
skirt (F-bottom)
포장
pack of 40 ea
제조업체/상표
BRAND 781902
크기
350 μL
96 wells
작업 용적
350 μL
색상
transparent
적합성
suitable for (bacteriological assays)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For cultivation of suspension cell lines.Especially suited for cell cultures, when adhesion is not desired.Optimized surface characteristics reduce cell adhesion and protein adsorption, minimizing enzyme and cellular activation.Inhibits early differentiation of stem cells.Clearly distinguishable through the color code: orange, embossed alphanumeric coding for 96-well standard plates.PS, sterile, with lids.BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and non cytotoxic
특징 및 장점
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
법적 정보
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.