material
flat bottom
polystyrene
white wells
무균
sterile
특징
lid
skirt (F-bottom)
포장
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
제조업체/상표
BRAND 781665
크기
350 μL
96 wells
작업 용적
350 μL
색상
white
적합성
suitable for (bacteriological assays)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- BRAND® microplate BRANDplates® pureGrade are white flat bottom standard type plates of BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY.
- Optimal surfaces and Reliable quality.
- Non-treated surface and β-radiation sterilized.
- Applicable for bacteriological assays.
- Non-cytotoxic and free from DNase, DNA, RNase and endotoxins.
특징 및 장점
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
법적 정보
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.