주요 문서
BR781614
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, foil bottom, transparent
동의어(들):
BRANDplates®, Microplates, medium binding, pureGrade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material:
colorless wells
foil bottom
polystyrene
material
colorless wells
foil bottom
polystyrene
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt Skirt (F-bottom)
UV transparent plates
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
BRAND 781614
크기
350 μL
96 wells
작업 용적
350 μL
색상
transparent
적합성
suitable for (bacteriological assays)
결합 유형
medium binding surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clearly distinguishable via color code: grey embossed alphanumeric coding for 96-well standard plates in white or black
특징 및 장점
  • Optimal surfaces for optimal results
  • Reliable quality from the cleanroom
  • Tested by independent laboratories
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)