material
polypropylene
white
white wells
설명
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
특징
skirt: no
no skirt
포장
pack of 20 ea
제조업체/상표
BRAND 781416
기술
PCR: suitable
크기
48 well
작업 용적
200 μm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These plates reduce material costs and allow work on a compact PCR plate even with small sample throughputs. The ultra thin-walled PCR plate design facilitates constant, rapid and precise heat transfer. The smooth vessel interior minimizes the binding of enzymes and nucleic acid to the walls. The raised lips of the wells protect against cross-contamination, allowing a reliable seal with the sealing mat tailored to the plates.
특징 및 장점
- Fits all common thermal cycler
- Raised well edges protect against cross-contamination
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.