material
aluminum
aluminum film
무균
non-sterile
특징
piercable
self-adhesive
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
BRAND 781381
적합성
suitable for (for cold storage)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- BRAND® sealing film for microplates enables minimal sample evaporation.
- Stable in temperature range -80 to 120 °C.
- Easy sample access removal without residue.
- Punctured for easy sample collection.
- Useful in sample storage for long periods.
특징 및 장점
- Temperature stability down to -80 °C
- Thight seal for minimizing evaporation
- Pierceability or residue-free removal for easier sample accessibility
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.