주요 문서
BR723015
BRAND® Haemacytometer cover glass, for counting chambers
borosilicate glass, size 20 mm × 26 mm × 0.4 mm
동의어(들):
Cover glasses, Microscopy
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122600
NACRES:
NB.22
material
borosilicate glass
특징
IVD
제조업체/상표
BRAND 723015
크기
20 mm × 26 mm × 0.4 mm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Borosilicate glass, DIN ISO 8255. Refractive index ne = 1.52 ± 0.01, Abbe number ve = 56.5 ± 0.5. Flatness tolerance ± 3 μm.
They differ from ordinary cover glasses by their plain ground and polished surface.
포장
2 cover glasses in a plastic bag, separated by tissue paper.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)