주요 문서
BR708709
BRAND® disposable BLAUBRAND® micropipettes, intraMark
tube capacity 10 μL, orange
동의어(들):
Micropipettes, Pipettes, intraMARK
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
orange
포장
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
제조업체/상표
BRAND 708709
길이
125 mm
튜브 용량
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
DIN ISO 7550. DE-M marking for volumes greater than 5 µl. Calibrated to contain (TC, In). Color code to ISO for clear identification.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)