주요 문서
BR708218
Filling tube for Dispensette® S Organic / S Organic
25, 50 and 100 mL, FEP tube, L 170-330 mm, individual adjustment of length
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
FEP tube
제조업체/상표
BRAND 708218
포장
1 ea of
길이
170-330 mm
O.D.
6 mm
용량
25, 50 and 100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Adjusts to various bottle heights.
법적 정보
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)