주요 문서
BR705844
BRAND® Transferpette® S Pipette
tip volume (200 μL), single-channel, fixed volume, mechanical, DE-M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
특징
single-channel fixed volume
mechanical
포장
case of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 705844
팁 용적
(200 μL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Efficient: one-hand operation
  • Flexible: ergonomic design for all hand sizes
  • Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)