BR705398
BRAND® Transferpette® multichannel, electronic pipette
8-channel, volume 50—1250 μL, AC/DC input 100 V / 240 V AC, 50—60 Hz, universal plug set
동의어(들):
8-channel, Transferpette, electronic, micropipette, micropipettor, multichannel, pipet, pipette, pipettor
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121503
추천 제품
멸균 적합성
autoclavable compatible
특징
8-channel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 705398
용적
50—1250 μL
베터리 전력
(Nickel metal hydride 3 cells)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Transferpette® electronic pipettes combine the globally proven properties of mechanical piston-operated air displacement pipettes by BRAND with the advantages of an electronic device.
특징 및 장점
- The pipette shaft can be unscrewed and is entirely autoclavable (121 °C).
- Easy calibration technique for making quick adjustments to the Transferpette® electronic, without tools.
- Ergonomic, handy design
- Clear and intuitive operation
- Up to 4k pipetting cycles on a single charge
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.