주요 문서
BR705129
Wall mount for HandyStep® S
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121506
NACRES:
NB.01
material
PC
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 705129
관련 카테고리
일반 설명
  • For use with HandyStep® S
  • Accessory
  • Storage rack
  • Holds pipetters
법적 정보
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)