주요 문서
BR704430
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 45 thread, for bottle thread S 54, polypropylene
동의어(들):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, Dispensette®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.01
material
polypropylene
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 704430
피팅
GL 45 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)