주요 문서
BR6783
BRAND® replacement amber inspection windows for Titrette®
동의어(들):
Accessories, Bottle-top Burette, Burettes, Inspection window, Titrette®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
포장
pack of 2 SETS
제조업체/상표
BRAND 6783
관련 카테고리
일반 설명
For protection of light-sensitive media, you can replace the clear inspection windows with the amber colored windows (included).
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)