주요 문서
BR6749
Discharge valve for Dispensette® S
1 and 2 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium), no valve marking
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
(PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium)
제조업체/상표
BRAND 6749
포장
1 ea of
용량
1 and 2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Discharge Valve
법적 정보
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)