설명
lid PC, base & desiccant tray PP
lid PC, base & desiccant tray PP
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 65810
크기
200
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Polycarbonate lid. PP base and desiccant tray. Venting stopper with non-return valve in lid. Seal between lid and base: polychlorobutadiene rubber (CK) O-ring, compressed by vacuum. Light-weight and easy to handle.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객