주요 문서
BR65743
BRAND® desiccator ′Novus′ lid with socket NS 24/29
nominal diameter × O.D. × H 250 mm × 320 mm × 115 mm, joint: 24/29
동의어(들):
Accessories, Lids
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
NACRES:
NB.43
조인트
joint: 24/29
특징
lid with socket
제조업체/상표
BRAND 65743
공칭 직경 × O.D. × 높이
250 mm × 320 mm × 115 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Crafted with high-quality materials, this lid features a robust knob for easy handling and secure sealing. Specifically designed for use with BRAND® glass desiccators, providing a perfect fit. Specifically designed for use with BRAND® glass desiccators, providing a perfect fit.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)