주요 문서
BR463243
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 84 mm
동의어(들):
Filter, Rubber gasket
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
EPDM rubber
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
BRAND 463243
크기
84 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
upper outer diameter: 84mm
bottom outer diameter: 61mm
bottom inner diameter: 50mm
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)