material
borosilicate glass
glass stopper
조인트
joint: ST/NS neck14/23
특징
accuracy class A
포장
pack of 2
제조업체/상표
BRAND 36979
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified is made from high-quality Boro 3.3 glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. It is calibrated to contain (TC, In), ensuring accurate liquid measurement for a variety of laboratory applications. Each flask comes with a USP batch certificate, confirming its adherence to stringent quality and safety standards. This volumetric flask is an essential tool for precise analytical work, making it ideal for laboratories that require reliable and certified liquid handling solutions.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.