주요 문서
BR36248
BRAND® measuring flask
capacity 250 mL, GL 25
동의어(들):
PFA, Plastics, Volumetric flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
PFA
특징
accuracy class A
포장
pack of 1
제조업체/상표
BRAND 36248
용량
250 mL
피팅
GL 25
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Error limits according to class A, DIN EN ISO 5215. Calibrated to contain (TC, In). Incl. one batch certificate. Autoclavable, easy to clean. PFA screw cap with molded sealing ring. Exposure to temperatures up to 121 ºC (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits! Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)