주요 문서
BR28935
BRAND® Aluminum Pipet box
Holds 315-485 mm pipettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
NB.13
material
aluminum
특징
Holds 315-485 mm pipettes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 28935
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pipette box of aluminum, inner silicone coating for storage and sterilisation of pipettes with different length.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)