material
soda-lime glass
제조업체/상표
BRAND 150080
직경
200 mm , ground edges stress-reduced
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The BRAND® watch glass is made from soda-lime glass and complies with DIN 12341 standards. It features ground edges for safe handling and a refined finish. This watch glass is stress-reduced to minimize the risk of shattering, enhancing safety during laboratory use. Ideal for covering beakers or evaporating dishes, it provides an effective solution for preventing contamination and evaporation of samples. Its durable design makes it a reliable tool in various laboratory applications, ensuring optimal performance in your experiments.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.