주요 문서
BR148500
BRAND® funnel holder
Holds 1 funnel
동의어(들):
Accessories, Funnels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
특징
Holds 1 funnel
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
BRAND 148500
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PP. To support 1 or 2 funnels with top outer-Ø of 50 to 120 mm. Easily mounted on supports rods with an outer-Ø 8-14 mm with a locking nut
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)