주요 문서
BR143854
BRAND® high purity PFA washing bottle
capacity 500 mL, GL 25 narrow neck
동의어(들):
Bottles, PFA, Plastics, Wash bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103209
NACRES:
NB.17
material
ETFE cap
FEP tube
PFA bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
조인트
Joints threaded neck (GL 25)
특징
label no label
vented
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 143854
용량
500 mL
직경 × 높이
76 mm × 189 mm
피팅
GL 25 narrow neck
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Technical Grade-PFA, screw caps ETFE, with tubes FEP. These bottles contain a small fraction of reprocessed PFA from our production process. Tips of wash tubes may be cut to increase flow rate. Withstands high temperatures and chemical attack.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)