material
high-density polyethylene
설명
with steel core
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 136100
길이 × 깊이
260 mm × 7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® stirring spatula features a PE-HD coated steel core, providing durability and strength for various laboratory applications. With two differently shaped ends, each approximately 16 mm wide, this spatula is designed for effective mixing, stirring, and scraping of both solid and liquid substances. The PE-HD coating ensures resistance to chemicals and prevents contamination during use.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.