주요 문서
BR130264
BRAND® amber narrow-mouth bottle, LDPE, with screw cap
capacity 2000 mL
동의어(들):
Bottles, Plastics
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
low-density polyethylene cap
round amber low-density polyethylene bottle
조인트
Joints threaded neck (GL28)
특징
with cap
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
BRAND 130264
용량
2000 mL
직경 × 높이
117 mm × 264 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For storage of light-sensitive substances. With screw cap
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)