주요 문서
BR129728
BRAND® PE-LD Media Bottle with screw cap
capacity 50 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material
low-density polyethylene bottle
round bottle
조인트
Joints threaded neck (GL32)
무균
non-sterile
특징
graduations: no
with cap
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
BRAND 129728
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)