material
low-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
특징
cap
제조업체/상표
BRAND 129060
용량
1000 mL
직경 × 높이
94 mm × 212 mm
용적
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The PE-LD Narrow-Mouth Bottle is expertly designed for use with compact automatic burettes, including the Schilling automatic burette. Featuring a secure screw cap and integrated tube bushing, this bottle ensures a reliable and leak-proof connection for precise liquid handling. Crafted from high-quality polyethylene (PE-LD), this bottle offers excellent chemical resistance and durability, ensuring it meets the demands of your workflow. Enhance your laboratory efficiency with this essential accessory for accurate and convenient liquid dispensing.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.