주요 문서
BR128948
BRAND® narrow-mouth bottles, PFA
capacity 250 mL
동의어(들):
Bottles, PFA, Plastics
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
PFA bottle
PFA cap
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
조인트
Joints threaded neck (S28)
특징
autoclavable
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 128948
용량
250 mL
직경 × 높이
61 mm × 160 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bottles are designed for long-term storage of solvents and standards (trace analytics). PFA screw cap with a molded sealing ring for a positive seal. Autoclavable, easy to clean, withstands temperatures from -200 °C to 260 °C.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)