주요 문서
BR114760
BRAND® universal sample tube
diam. × L 11.5 mm × 75 mm
동의어(들):
Sample tubes, Tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
material
colorless tube
polystyrene tube
round bottom
설명
RCF max - 4000
무균
non-sterile
특징
RCF 4,000 × g
graduations: no
포장
pack of 4000 ea
제조업체/상표
BRAND 114760
직경 × 길이
11.5 mm × 75 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® universal sample tube is constructed from transparent polystyrene (PS), providing clear visibility for monitoring samples. Its versatile design makes it suitable for a wide range of laboratory applications, from sample collection to storage.
특징 및 장점
Excellent sample visibility
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)