제조업체/상표
Benchmark Scientific W4000-500
측정 범위
resolution: ±0.1 g
계량 용량 측정 범위
500 g
너비 × 깊이 × 높이
2.6 in. × 3.9 in. × 0.75 in., Exterior Dimension
플렛폼 너비 × 길이
2.5 cm × 2.5 cm
베터리 전력
AAA (battery included)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Accuris Mini Balances are extraordinarily compact, easy to use, and convenient for a variety of laboratory weighing applications. With a footprint of only 2.6 x 3.9 inches, these Mini Balances offer exceptional accuracy and linearity through their full weighing ranges.
- Easy-to-read, backlit, liquid crystal display
- Calibration function
- Includes AAA batteries
- Snap on, protective cover
- Compact, less than 3 in. wide
법적 정보
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.