material
metal platform
제조업체/상표
Benchmark Scientific W3102A-220
measuring range
linearity: ±0.0002 g
계량 용량 측정 범위
220 g, resolution: 0.0001 g
플레이트 직경
8 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Introducing the Accuris Series Tx … a perfect balance of performance, design, and quality. Upgraded Weighing Performance: Electromagnetic Force Restoration (EFR) technology, fast response and stabilization, and automatic internal calibration. Refined Control Panels: Enhanced color touch screen interface significantly improve ease of use. Space Saving: A careful redesign of our weigh cell assemblies has allowed us to pack more technology into a compact, 8 x 15 inch footprint. Convenient Connectivity: Optional thermal printer or USB flash drive can be used for result documentation.
애플리케이션
Weighing
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.