주요 문서
BMSH2024
Benchmark RotoTherm Plus Variable Speed Incubated Rotator with tube holders
AC/DC input 115 V
동의어(들):
incubator, rotator, mixing, rocking, rototherm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
NACRES:
NB.13
특징
positions <96
제조업체/상표
Benchmark Scientific H2024
파라미터
temp. range at Ambient +5 to 60 °C
너비 × 길이 × 높이
30 cm × 22 cm × 23 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The RotoTherm series of incubated rotating mixers provide a wide range of mixing capabilities. Suitable for an array of laboratory applications including resuspension, protein binding, nucleic acid purification, histochemistry, hybridization etc, the mix
애플리케이션
Incubated mixing/rotating of tubes in 0.2ml to 50ml tubes
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)