주요 문서
BMSE1101COMB1
Benchmark Extra Doublesided Combs for myGel ”InstaView” Casting Set
동의어(들):
electrophoresis comb, gel comb
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
NACRES:
NB.71
제조업체/상표
Benchmark Scientific E1101-COMB1
일반 설명
Double sided comb, 22/12 teeth, for use with myGel Mini casting set
애플리케이션
myGel, casting, electrophoresis, agarose
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)