주요 문서
BMSDP01503
Benchmark Pulse 150 Horn
diam. 3 mm
동의어(들):
ultrasonic homogenizer, sonicator, pulsating sonication
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41101520
NACRES:
NB.13
material
titanium (allloy)
제조업체/상표
Benchmark Scientific DP0150-3
직경
3 mm
호환성
Benchmark Pulse 150 Ultrasonic Homogenizer
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Additional diameter horns for the Benchmark Pulse 150 ultrasonic homogenizer. Available from 2 mm to 8 mm suitable for volumes between 0.1 mL and 150 mL.
애플리케이션
Ultrasonic homogenization and lysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)