Merck
모든 사진(5)
주요 문서
BMSB2402
Benchmark BeadBath Duo
bath capacity 2 L, AC/DC input 115 V
동의어(들):
dry bath, block heater
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.13
제조업체/상표
Benchmark Scientific B2402
파라미터
temp. limit at +0.2 °C
temp. range at Ambient +5 to 100 °C
수조 용량
2 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2L digitally controlled bath with dual modes for water or beads. Temperature range ambient +5° to 80°C (max 70°C in bead mode).
애플리케이션
Heating of laboratory liquids in various containers
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)