material
stainless steel plate
특징
capacity 12 L
제조업체/상표
Benchmark Scientific B2000-12-E-UK
파라미터
+5 °C temp. range (+100 °C)
너비 × 깊이 × 높이
18.0 in. × 10.5 in. × 16.2 in., exterior
챔버 너비 × 깊이 × 높이
12.8 in. × 10.4 in. × 7.9 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- MyBath water bath features easy to use controls that allow the user to digitally select and monitor temperature
- The temperature is shown on a large, 3-digit display; Accuracy: +/- 0.5°C. Increments: 0.1°C. Uniformity: +/- 0.2°C
- Test tube rack inserts are sold separately
- Hinged lid provides a secure, covered environment and can be flipped open (to the rear) or completely and instantly removed
- Drain allows for hassle-free water changes
- Quik-CAL user calibration function
- Seamless, stainless steel chamber; the chambers resist rust and have no corners to collect dirt or contamination
법적 정보
MyBath is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.